Learn More
Ansell™ RABS/manica isolante sterili in nitrile BioClean™
Descrizione
- Testati per verificare la tenuta d’aria al 100% (prima di essere tagliato)
- Adatto per l’uso in un’ampia gamma di sistemi con polsino
- In triplo sacchetto
Specifica
Specifica
| ASTM F739 | No |
| Certifications/Compliance (Europe) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | Yes |
| Procedura di pulizia | DI Washing |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Descrizione | One piece per sealed inner PE bag, one inner bag per sealed second inner PE bag, one second inner bag per sealed outer PE bag, 20 outer bags per lined inner white Correx polyethylene box |
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Laboratory |
| Colore | White |
| Latex Free | Sì |
| Vedi altri risultati |