Learn More
R&D Systems™ Biocytin
Code produit 18094732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Conditionnement
18094732 50 mg 50mg
18075902 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18094732 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3349/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.07€
    206.85€ / 50mg
    Risparmia 23.22€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Versatile marker for neuroanatomical investigations
Versatile marker used in anterograde, retrograde and intracellular neuroanatomical investigations and in biotinidase assays. Displays high solubility in aqueous solutions and has a low molecular weight facilitating injection using micropipettes. Can be incorporated with a variety of avidin and streptavidin conjugates for detection by light, fluorescence or electron microscope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-19-2
Formula molecolare C16H28N4O4S
Spécification
Materiale o nome chimico Biocytin
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 372.48
Purezza >98%
Peso molecolare 372.484
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.