Learn More
Tocris Bioscience™ Biocytin
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18075902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18075902 10 mg 10mg
18094732 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18075902 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3349/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    94.50€ / 10mg
    Risparmia 5.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile marker for neuroanatomical investigations
Versatile marker used in anterograde, retrograde and intracellular neuroanatomical investigations and in biotinidase assays. Displays high solubility in aqueous solutions and has a low molecular weight facilitating injection using micropipettes. Can be incorporated with a variety of avidin and streptavidin conjugates for detection by light, fluorescence or electron microscope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-19-2
Formula molecolare C16H28N4O4S
Specifica
Materiale o nome chimico Biocytin
Quantità 10 mg
Peso formulazione 372.48
Purezza >98%
Peso molecolare 372.484