Learn More
Biodiesel Blank, VHG™
Descrizione
Biodiesel Blank
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Biodiesel Blank |
| Metodi | ICP |
| Nomi componenti o analita | Biodiesel Blank |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| IUPAC Name | Biodiesel Blank |
| Solvent or Matrix | B100 Biodiesel |
| Quantità | 500 mL |