Learn More
Micronova™ Biohazard Bags, Irradiated
Codice prodotto. 18886070 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Yellow
Capacità (sistema metrico):
120 L
200 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
18886070 Red 200 L Pezzo
17843818 Yellow 120 L pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18886070 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BL44060REIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    500.03€ / pezzi 1
    Risparmia 34.97€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Made from FDA-compliant LDPE, each Biohazard Bag displays a large biohazard symbol and warning message. Supplied irradiated [minimum dose: 25 kGy (SAL: 10-6)] they are ideal for aseptic suites in cell therapy and related disciplines. Available flat packed in groups of 5 or on a plastic core roll.
  • Product Type: Biohazard Bag
  • Material: LDPE
  • Thickness: 4 mm
  • Sterile: Yes
  • Sterilization Method: Irradiation [Minimum Dose: 25 kGy (SAL: 10-6)]
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 L
Certificazione/Conformità FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 and ASTM D1922; Manufacturing: ISO 9001; Controlled Environments: ISO 5 - 9 Cleanrooms
Tipo di chiusura None
Progettazione Biohazard Symbol and Warning Printed on Each Bag
Capacità (sistema imperiale) 55 gal.
Colore Red
Dimensioni (L x P) 40 x 60 in.
Monouso Single-use
Quantità 50/Cs.
Forma No Pleats at Bottom
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Biohazardous Waste Disposal
Spessore 4 mm
Imballaggio 5 Liners/Double Bag