Learn More
Heathrow Scientific™ Biohazard Disposal Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7192668 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bag Holder
Benchtop Biohazard Disposal Bag
Capacità (sistema metrico):
2 L
9 L
19 L
40 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Capacità (sistema metrico) unitSize
15519083 Benchtop Biohazard Disposal Bag 2 L pezzi 500
16320676 Benchtop Biohazard Disposal Bag 9 L pezzi 200
15529083 Benchtop Biohazard Disposal Bag 19 L pezzi 200
16330676 Benchtop Biohazard Disposal Bag 40 L pezzi 200
16300676 Bag Holder 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15519083 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS10320
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Biohazard Disposal Bags for personal or general lab use, multiple sizes available to suit all needs.
  • Biohazard collection bag
  • Biohazard warning symbol and precautions printed in English, Spanish, and French
  • Includes an indicator patch that darkens when autoclaved
  • Autoclavable to 250°F (121°C)
  • Disposable
  • HS10044H bag holder is ONLY for use with HS10320 2 L bag
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Biohazard Disposal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 500 Pk.
Confezione esterna Box
Spessore (sistema imperiale) 63 mil
Dimensioni (L x P) 8 x 12 in.
Dimensioni (L x P x A) 8 x 12 x 0.06 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 0.15 cm
Peso (sistema imperiale) 0.01 lb.
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Product Type Benchtop Biohazard Disposal Bag
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm