Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ con/senza etichetta di avvertenza
Codice prodotto. 11362154
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 12 pollici (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
30 x 24 pollici (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
36 x 24 pollici (91 x 61 cm)
Colore:
Clear
Translucent
Traslucido
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Dimensione della confezione
11362154 30 x 24 in. (76 x 61 cm) Clear pezzi 100
11392144 24 x 12 pollici (61 x 30 cm) Traslucido pezzi 100
11352154 24 x 12 pollici (61 x 30 cm) Trasparente pezzi 100
11302154 30 x 24 pollici (76 x 61 cm) Traslucido pezzi 100
11312154 36 x 24 in. (91 x 61 cm) Translucent pezzi 100
11372154 36 x 24 pollici (91 x 61 cm) Trasparente pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11362154 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131610009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.55€
    159.68€ / pezzi 100
    Risparmia 72.87€
    31% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per coltura cellulare a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per colture cellulari a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
  • Sacchetti in plastica polipropilenica trasparenti per rifiuti a rischio biologico dello spessore di 0.03 mm (1.5 mil)
  • Hanno superato i test di resistenza agli strappi ASTM 1709 e di impatto con dardo ASTM 1922
  • Autoclavabili ad alte temperature fino a 135 °C (275 °F)
  • Utilizzabili anche come rivestimento interno dei contenitori per i rifiuti convenzionali
Specifica
Capacità (sistema metrico) 35 L
Certificazione/Conformità ASTM D1709-98
Tipo di chiusura Zip Tie
Progettazione Biohazard Symbol w/ Sterilization Patch
Capacità (sistema imperiale) 9 gal.
Colore Clear
Dimensioni (L x P) 30 x 24 in. (76 x 61 cm)
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Disposal of used pipettes, petri dishes, culture plates, membrane filters and more
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Spessore 1.5 mil (0.03 mm)
Materiale Polypropylene
Product Type Biohazard Bag