Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ con/senza etichetta di avvertenza
Codice prodotto. 11392144
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 12 pollici (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
30 x 24 pollici (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
36 x 24 pollici (91 x 61 cm)
Colore:
Clear
Translucent
Traslucido
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore unitSize
11392144 24 x 12 pollici (61 x 30 cm) Traslucido pezzi 100
11352154 24 x 12 pollici (61 x 30 cm) Trasparente pezzi 100
11302154 30 x 24 pollici (76 x 61 cm) Traslucido pezzi 100
11362154 30 x 24 in. (76 x 61 cm) Clear pezzi 100
11312154 36 x 24 in. (91 x 61 cm) Translucent pezzi 100
11372154 36 x 24 pollici (91 x 61 cm) Trasparente pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11392144 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131600005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.92€
    60.56€ / pezzi 100
    Risparmia 92.36€
    60% Sconto
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per coltura cellulare a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
Per lo smaltimento economico e sicuro di pipette, piastre di Petri, piastre per colture cellulari a più pozzetti, fiasche per coltura cellulare, piastre per coltura, filtri a membrana e altri rifiuti a rischio biologico
  • Sacchetti in plastica polipropilenica trasparenti per rifiuti a rischio biologico dello spessore di 0.03 mm (1.5 mil)
  • Hanno superato i test di resistenza agli strappi ASTM 1709 e di impatto con dardo ASTM 1922
  • Autoclavabili ad alte temperature fino a 135 °C (275 °F)
  • Utilizzabili anche come rivestimento interno dei contenitori per i rifiuti convenzionali
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 L
Certificazione/Conformità ASTM D1709-98
Tipo di chiusura Zip Tie
Progettazione Non stampato senza etichetta di sterilizzazione
Capacità (sistema imperiale) 3 gal.
Colore Traslucido
Dimensioni (L x P) 24 x 12 pollici (61 x 30 cm)
Monouso
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave
Da utilizzare con (applicazione) Smaltimento di pipette usate, piastre di Petri, piastre di coltura, filtri a membrana e altro
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Lunghezza (sistema imperiale) 24in.
Spessore 0,03 mm
Materiale Polipropilene
Product Type Sacchetti per rifiuti a rischio biologico