Learn More
Fisherbrand™ Biohazard Specimen Bag
Codice prodotto. 17877715 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
1.80 mil
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema imperiale) unitSize
17877715 1.80 mil pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17877715
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Fisherbrand™ Biohazard Specimen Bag is a three wall biohazard specimen bag designed for safely collecting, storing, and transporting specimen containers
  • Preprinted with orange and black Biohazard logo and storage instructions
  • Contains 2 x 3 in. absorbent pad to reduce contact with up to 3 mL of specimen fluids
Specifica
Tipo di chiusura Zipper
Colore Clear
Include 2 x 3 in. Absorbent Pad
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 6000/Cs.
N. per confezione 1000 Pk.
Spessore (sistema imperiale) 1.80 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.