Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli di rotori BIOLiner™
Codice prodotto. 11884491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10 mL Blood Collection Tube
40 x 50 mL Conical Tubes
5/7 mL Blood Collection Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11884491 40 x 50 mL Conical Tubes pezzi 4
11814501 5/7 mL Blood Collection Tube pezzi 4
11804501 10 mL Blood Collection Tube pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11884491 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003674
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    679.87€ / pezzi 4
    Risparmia 190.13€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these rotor bucket adapters with the BIOLiner Rotor Bucket for a complete system.
Combine Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotor Bucket Adapters with the BIOLiner Rotor Bucket for a complete system.
Ordering Information:
Individual adapters and bottle/adapter packages are offered.
  • Capacity range: 3 L to 980 mL
  • Maximum tube dimensions (O.D. x L): 98 × 124 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta 50 mL Conical Bottle
Capacità 40 x 50 mL Conical Tubes
Max. Tube Diameter 30 mm
Max. Tube Length 120 mm
N. per confezione 4