Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor
Spin samples at 3,500rpm with the Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor.
154.00€ - 1740.00€
Specifica
Tipo | Swinging Bucket Rotor |
---|---|
Capacità | 4 x 750 mL |
RCF max | 2,739 x g |
Velocità max | 3,500 rpm |
Raggio (sistema metrico) | 20 cm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11844501
|
Thermo Scientific™
75003626 |
Replacement O-rings for Sealing Lids | 4 x 750 mL | 3,500 rpm | 2,739 x g |
154.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10697615
|
Thermo Scientific™
75003668 |
BIOLiner Buckets (Set of 4) | 4 x 750 mL | 3,500 rpm | 2,739 x g |
1435.00€
4 sets |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10429894
|
Thermo Scientific™
75003669 |
ClickSeal Biocontainment Lids (Set of 4) | 4 x 750 mL | 3,500 rpm | 2,739 x g |
420.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10733972
|
Thermo Scientific™
75003688 |
Replacement O-rings for Lids | 4 x 750 mL | 3,500 rpm | 2,739 x g |
154.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12813312
|
Thermo Scientific™
75003796 |
Microplate Carriers, Set of 2 | 4 x 750 mL | 3,500 rpm | 2,739 x g |
1135.00€
2 sets |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11646190
|
Thermo Scientific™
75003667 |
BIOLiner Swinging Bucket Rotor | 4 x 750 mL | 3,500 rpm | 2,739 x g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Spin samples at 3,500rpm with the Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor.
Ordering Information:Order BIOLiner Buckets (75-003-668, set of 4) and Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids (75-003-669, set of four) to complete assembly. Replacement O-rings for lids (75-003-688) and adapters are sold separately. Microplate carriers (50-036-70) and lids (75-003-689) are also available. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
Specifica
Swinging Bucket Rotor | |
2,739 x g | |
20 cm | |
13307 | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges | |
Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. | |
Yes |
4 x 750 mL | |
3,500 rpm | |
10.5 cm | |
124 mm | |
90° | |
98 mm |