Learn More
Thermo Scientific™ Piatti BioLite con trattamento per colture cellulari
Codice prodotto. 11810765
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
11810765 35 mm pezzi 500
11844335 60 mm pezzi 500
11815275 100 mm pezzi 200
11804125 150 mm pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11810765 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 130180
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I piatti per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossici.
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
• Cell culture treated
• Sterile per ISO 11137, SAL 10-6
• USP Class VI and non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 mL (Well)
Area di coltura 9.4 cm2
Materiale Polyethylene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Coltura cellulare
Tipo Cell Culture Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 3 ml
N. per custodia 500
N. per confezione 10
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Altezza (sistema metrico) interno 9.3 mm
Diametro (sistema metrico) 35 mm