Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Codice prodotto. 11850845
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
175 cm2
225 cm²
25 cm²
75 cm²
75 cm2
Tipo di chiusura:
Plug Seal
Sfiato
Tappo sigillante
Vented
Ventilazione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11850845 175 cm2 Ventilazione pezzi 40
11830765 Sfiato pezzi 200
11884235 75 cm2 Sfiato pezzi 100
11849594 25 cm² Tappo sigillante pezzi 200
11840765 75 cm² Tappo sigillante pezzi 100
11845275 175 cm2 Tappo sigillante pezzi 40
17844851 225 cm² Vented pezzi 25
17854851 225 cm² Plug Seal pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11850845 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 130191
Stem Cell Research Savings
Usa il codice promozionale 28032
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiasche per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific™ BioLite rappresentano una serie limitata di contenitori per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
  • Sterile per ISO 11137, SAL 10-6
  • Non-cytotoxic
  • Non-pyrogenic
  • BSE/TSE Free
  • RNase/DNase Free
  • Human DNA Free
  • USP Class VI raw material
  • Shelf life: 2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polystyrene
N. per custodia 40/Cs.
N. per confezione 5 Pk.
Product Type Fiasca per colture cellulari
Rivestimento superficiale Coltura cellulare
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Sterilità Sterile
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Ventilazione
Area di coltura 175 cm2
Trattamento superficiale Cell Culture-treated
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 mL