Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Biolite e micropozzetti
Description
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di vasi per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
- Con trattamento per colture cellulari
- Sterili
- Conformità USP Classe VI e non citotossici
- Apirogeni
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Area di coltura | |
| Matrice | 4 x 6 |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Multi Dish |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1 ml |
| No. of Wells | 24 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Show More |