Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Biolite e micropozzetti
Codice prodotto. 11825275
Cambia vista
Click to view available options
No. of Wells:
6
12
24
48
96
Area di coltura:
0.32 cm²
0.75 cm2
3.8 cm2
9.6 cm2
Volume (sistema metrico) pozzetto:
0.2 mL
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Wells Area di coltura Volume (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
11825275 6 9.6 cm2 3 ml pezzi 50
11889684 12 3.8 cm2 2 ml pezzi 50
11874235 24 1 ml pezzi 50
11315890 24 1 ml pezzi 50
11820765 48 0.75 cm2 0.5 ml pezzi 50
11835275 96 0.32 cm² 0.2 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11825275 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 130184
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di vasi per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
  • Con trattamento per colture cellulari
  • Sterili
  • Conformità USP Classe VI e non citotossici
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Coperchio Con coperchio
Area di coltura 9.6 cm2
Matrice 2 x 3
Colore Trasparente
Product Type Multi Dish
Volume (sistema metrico) pozzetto 3 ml
No. of Wells 6
Volume (sistema metrico) di lavorazione 3 mL
Sterilità Sterili
Trattamento superficiale Con trattamento per colture cellulari
Forma pozzetto Piatta
N. per custodia 50
N. per confezione 1 (in confezione singola)
Quantità 50/Cs.