Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Biolite e micropozzetti
Codice prodotto. 11889684
Cambia vista
Click to view available options
No. of Wells:
6
12
24
48
96
Area di coltura:
0.32 cm²
0.75 cm2
3.8 cm2
9.6 cm2
Volume (sistema metrico) pozzetto:
0.2 mL
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Wells Area di coltura Volume (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
11889684 12 3.8 cm2 2 ml pezzi 50
11825275 6 9.6 cm2 3 ml pezzi 50
11874235 24 1 ml pezzi 50
11315890 24 1 ml pezzi 50
11820765 48 0.75 cm2 0.5 ml pezzi 50
11835275 96 0.32 cm² 0.2 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11889684 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 130185
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di vasi per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
  • Con trattamento per colture cellulari
  • Sterili
  • Conformità USP Classe VI e non citotossici
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Coperchio Clear Closure Included
Area di coltura 3.8 cm2
Matrice 3 x 4
Colore Trasparente
Product Type Multi Dish
Volume (sistema metrico) pozzetto 2 ml
No. of Wells 12
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Con trattamento per colture cellulari
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 50
N. per confezione 1 (in confezione singola)