Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubo termoplastico
Codice prodotto. 15377325
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
5m
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15377325 3.2 mm Pezzo
17207086 0.5 mm 5m
15282938 0.8 mm Pezzo
12653036 1.6 mm Pezzo
15338155 2.4 mm Pezzo
15358155 4.8 mm 5m
15367403 6.4 mm Pezzo
15259008 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15377325 Fornitore Watson-Marlow N. del fornitore 933.0032.J16
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il tubo per pompa peristaltica in bioprene ha una durata peristaltica eccezionalmente lunga con bassa permeabilità.
  • Bioprene™ il tubo per pompa peristaltica è conforme a USP Classe VI e FDA e adatto per applicazioni biofarmaceutiche e alimentari.
  • La durata peristaltica eccezionalmente lunga di Bioprene garantisce la sicurezza dei processi, riducendo così il rischio in applicazioni cGMP critiche. Il Bioprene è un tubo in elastomero termoplastico prodotto da componenti sintetici. Nella produzione di tubo in Bioprene non viene utilizzata gomma naturale (come il lattice). I materiali sono stati completamente testati secondo USP Classe VI ed è conforme a NSF51. Il Bioprene è ampiamente applicabile nelle operazioni di produzione biofarmaceutica come il dosaggio, il trasferimento e la filtrazione, insieme a una varietà di applicazioni nell’industria alimentare e delle bevande. Con il tubo continuo in Bioprene si possono raggiungere pressioni di esercizio comprese tra 0 e 2 bar. Una gamma di LoadSure™ gli elementi tubolari aumentano la capacità di pressione fino a un massimo di 7 bar.
  • Guida alla compatibilità chimica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.125 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale Platinum-cured Silicone
Overall Length (English) 16 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.0625 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Colore Colorless
Durezza 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type Thermoplastic Tubing