Learn More
Beschreibung
- Ensured PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free
- For use in pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
- Batch number and expiration date on each blister package
- Each production lot inspected continuously by an independent laboratory
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (sistema metrico) | 2 to 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Colore rack | Yellow |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | epT.I.P.S.™ Singles |
| Lunghezza (sistema metrico) | 53mm |
| Dichiarazioni di pulizia | Biopur™ |
| Imballaggio | Singles |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?