Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Safely spin frequently-used tubes with the Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 High-Speed Swinging-Bucket Rotor.
Tube adapters, sold in sets of four, are sold separately. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotore oscillante |
| Capacità | 4 x 180 mL |
| RCF max | 7,188 x g |
| Velocità max | 6,300 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 162 mm (max.) |
| Max. Tube Length | 122 mm |
| Max. Tube Diameter | 50 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 and SL 16 Centrifuges |
| Angolo | 90° |
| Certificazione/Conformità | Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. |
| Vedi altri risultati |