Learn More
Intelsius™ BioTherm™ 2 to 8°C Shipper
The BioTherm™ 2 to 8°C Shipper is a maximum performance Category B compliant shipping solution that provides temperature control between 2 to 8°C.
1896.60€ - 2044.49€
Specifica
Tipo Insulated Dry Ice Carrier
Gamma di temperatura 2 to 8°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità carico utile (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Peso (sistema metrico) Mantiene la temperatura, ore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità carico utile (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Peso (sistema metrico) Mantiene la temperatura, ore Prezzo Quantità e disponibilità  
17474602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Intelsius™
BT068P
2.1 L 192 x 142 x 79 mm (14.1 x 12.2 x 12.5 in.) 4.1 kg 48 hr.
1896.60€
pezzi 40
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17308599
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Intelsius™
BT061P
11.5 L 465 x 458 x 478 mm (18.4 x 18.1 x 18.9 in.) 8.5 kg 96 hr.
2044.49€
pezzi 24
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High performance 2 to 8°C shipping solutions feature EPS insulation and PharmaChill™ cold packs to provide maximum performance.
  • All systems are provided with handles and the correct compliance labelling to enable careful handling throughout the regulatory compliant cold chain.
Specifica
Specifica
Insulated Dry Ice Carrier
2 to 8°C