Learn More
Intelsius™ BioTherm™ Dry Ice Shipper
The BioTherm™ Dry Ice Shipper is a UN3373 complaint dry ice shipper designed to offer protection when transporting deep frozen samples.
1107.69€ - 1194.48€
Specifica
Tipo Insulated Dry Ice Carrier
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Peso (sistema metrico) Mantiene la temperatura, ore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Peso (sistema metrico) Mantiene la temperatura, ore Prezzo Quantità e disponibilità  
17484602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Intelsius™
BT074
6.6 L 190 x 190 x 185 mm (7.4 x 7.4 x 7.2 in.) Dry Ice: 3.9 kg 72 hr.
1194.48€
pezzi 60
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17454602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Intelsius™
BT049
32.7 L 320 x 320 x 320 mm (12.6 x 12.6 x 12.6 in.) Dry Ice: 13.6 kg 96+ hr.
1107.69€
pezzi 24
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The BioTherm Dry ice range features high performance EPS insulation which maximises the available payload space and temperature stability when used with dry ice as a coolant.
  • All the necessary shipping labelling to achieve compliance during transportation is provided.
Specifica
Specifica
Insulated Dry Ice Carrier