Learn More
Biotin, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11781867
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11781867 2.5 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11781867 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 1506003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
CAS 58-85-5
Formula molecolare C10H16N2O3S
Numero MDL MFCD00005541
Quantità 2.5 g
Sinonimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI Key YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC Name 5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956