Learn More
R&D Systems™ Biotin-geldanamycin
Codice prodotto. 18229910 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18229910 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18229910 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NB11081560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.86€
    520.80€ / 1mg
    Risparmia 93.06€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Synthetic Geldanamycin-Biotin 98% Pure. Purple Solid. Soluble in DMSO.
Tipo Geldanamycin
Label or Dye Biotin