Learn More
MedChemExpress Biotin Hydrazide
Codice prodotto. 16484256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484256 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16484256 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY100215
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Biotin Hydrazide is a carbonyl-reactive biotinylation reagent, which is a carbonyl probe.
Specifica
Quantità 100 mg
Product Type Biochemical Assay Reagents
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
CAS 66640-86-6
Peso molecolare 258.34 g/mol
Solubilità DMSO : 6.6 mg/mL (25.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 2 mg/mL (7.74 mM; Need ultrasonic)