Learn More
MedChemExpress Biotin LC hydrazide
Codice prodotto. 16456357
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16456357 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16456357 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY101885
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Biotin LC hydrazide is a long chain protein modification reagent, which can transform periodate-oxidized glycoproteins.
Specifications
Quantità 5 mg
Product Type Biochemical Assay Reagents
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
CAS 109276-34-8
Peso molecolare 371.5 g/mol
Solubilità DMSO : 31 mg/mL (83.45 mM; Need ultrasonic)
Sinonimo Biotinamidocaproyl hydrazide ∣ BACH ∣ (+)-Biotinamidohexanoic Acid hydrazide ∣ Biotin Aminocaproyl Hydrazide