Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester, 98%
Codice prodotto. 11986841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986841 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
11976841 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986841 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 439302500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 35013-72-0 | C14H19N3O5S | 341.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35013-72-0
Formula molecolare C14H19N3O5S
Molecular Weight (g/mol) 341.39
InChI Key YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Sinonimo +-biotin n-hydroxysuccinimide ester, biotin-nhs, biotin nhs, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, n-hydroxysuccinimidobiotin, d-biotinyl-osu, biotin-osu, n-succinimidyl d-biotinate, bhse, biotin n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 6710714
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCC2C3C(CS2)NC(=O)N3
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 202.3°C to 202.7°C
Colore White
Analisi elementare 48.03 to 50.49% C, 12.00 to 12.62% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 341.39
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester, 98%