Learn More
Biotin NHS, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Succinimido-(+)-biotin |
| CAS | 35013-72-0 |
| Formula molecolare | C14 H19 N3 O5 S |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | N-Succinimido (+)-Biotin |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)ON3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC Name | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 341.38 |
| Peso formulazione | 341.1045 |