Learn More
(+)-Biotin-ONP, TRC
Codice prodotto. 30341951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341951 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB39160550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Biotin 4-Nitrophenyl Ester
CAS 33755-53-2
Formula molecolare C16H19N3O5S
Quantità 50 mg
Sinonimo (+)-Biotin p-nitrophenyl ester, (+)-Biotin 4-nitrophenyl ester, [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-hexahydro-2-oxo-1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid nitrophenyl ester, d-Biotin p-nitrophenyl ester, Biotin-Onp
InChI Formula InChI=1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
IUPAC Name (4-nitrophenyl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoate
Molecular Weight (g/mol) 365.4
Peso formulazione 365.1045