Learn More
R&D Systems™ Biotin-PEG3-Azide
Codice prodotto. 18756335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18756335 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18756335 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7524/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.26€
    268.80€ / 50mg
    Risparmia 28.46€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Biotin with PEG linker and reactive click handle
Biotin-PEG3-Azide is a biotinylation reagent for labeling alkyne-containing biomolecules either via Cu(I)-catalyzed Azide-Alkyne Click Chemistry reaction (CuAAC) or via Cu(I)-free Strain-Promoted Alkyne-Azide Click Chemistry (SPAAC) reaction with cyclooctyne derivatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3 AS,4 S,6 aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
CAS 875770-34-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio General Laboratory Research Reagent
Formula molecolare C18H32N6O5S
Purezza 0.95