Learn More
(-)-Biotin Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30008506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008506 50 mg 50mg
30004500 10 mg 10mg
30007523 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008506 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB38904550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3376-83-8
Formula molecolare C10 H16 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 260.31
Sinonimo 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5β,6aα)]-, Biotin, 5-oxide (7CI), Biotin, 5-oxide, (-)- (8CI), Biotin, L-S-oxide (6CI), (-)-Biotin sulfoxide, Biotin l-sulfoxide, Biotin sulfoxide
IUPAC Name 5-[(3aS,4R,6aR)-2,5-dioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Biotin Sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7+,9-,17?/m0/s1
Peso formulazione 260.0831
Percent Purity >95%