Learn More
(+)-Biotin (+)-Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30138066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138066 1 g 1g
30009411 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138066 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3890501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10406-89-0
Formula molecolare C10 H16 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 260.31
Sinonimo 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5α,6aα)]-, Biotin, 5-oxide, (+)- (8CI), Biotin, D-S-oxide (6CI), (+)-Biotin (+)-sulfoxide, Biotin (+)-sulfoxide, Biotin d-sulfoxide, D-Biotin-d-sulfoxide
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2,5-dioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC[C@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Biotin sulfoxide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-,17?/m0/s1
Peso formulazione 260.0831