Learn More
Biotin-TEG Azide, TRC
Codice prodotto. 30134992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134992 100 mg 100mg
30134545 25 mg 25mg
30008724 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB391600100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 875770-34-6
Formula molecolare C18H32N6O5S
Molecular Weight (g/mol) 444.55
Sinonimo Azide-PEG3-biotin, N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, (3aS,4S,6aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamide
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@H]1[C@@H]2[C@@H](NC(N2)=O)CS1)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Biotin-TEG Azide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H32N6O5S/c19-24-21-6-8-28-10-12-29-11-9-27-7-5-20-16(25)4-2-1-3-15-17-14(13-30-15)22-18(26)23-17/h14-15,17H,1-13H2,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,17-/m0/s1
Peso formulazione 444.2155