Learn More
Biotinidase/BTD Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Codice prodotto. 18067017 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18067017 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18067017 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297093FR
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Biotinidase/BTD Polyclonal specifically detects Biotinidase/BTD in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Biotinidase/BTD
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 680
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene biotinase, biotinidase, EC 3.5.1, EC 3.5.1.12
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Biotinidase/BTD (P43251; Met1-Asp543).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 686
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus