Learn More
Biotinyl-6-aminoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30240909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240909 250 mg 250mg
30240592 100 mg 100mg
30240637 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240909 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB016400250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91853-89-3
Formula molecolare C19H22N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 370.47
Sinonimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-N-6-quinolinyl-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide;
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-quinolin-6-ylpentanamide
SMILES O=C(CCCC[C@H]1SC[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12)Nc3ccc4ncccc4c3
Specifica
Materiale o nome chimico Biotinyl-6-aminoquinoline
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H22N4O2S/c24-17(21-13-7-8-14-12(10-13)4-3-9-20-14)6-2-1-5-16-18-15(11-26-16)22-19(25)23-18/h3-4,7-10,15-16,18H,1-2,5-6,11H2,(H,21,24)(H2,22,23,25)/t15-,16-,18-/m0/s1
Peso formulazione 370.1463