Learn More
Thermo Scientific™ Biotinyl-Ala-Ser-Thr-DL-Asp fluoromethyl ketone
A general caspase inhibitor
Marca:  Thermo Scientific™ J64265.M¬
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00001kg
Codice prodotto. 15456289
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
1 mg
-30°C to -10°C
C25H39FN6O10S
Biotinyl-ASTD-FMK;
Powder
White to off-white
A general caspase inhibitor
634.67
Biotinyl-Ala-Ser-Thr-DL-Asp fluoromethyl ketone
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti