Learn More
Biotinyl Tyramide, TRC
Codice prodotto. 30133131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133131 100 mg 100mg
30003617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133131 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB397770100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41994-02-9
Formula molecolare C18 H25 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 363.47
Sinonimo [3aS-(3aα,4β,6aα)]-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-, 1H-thieno[3,4-d]imidazole-5-pentanamide;
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]pentanamide
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Biotinyl Tyramide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
Peso formulazione 363.1617
Percent Purity >95%