missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Cynomolgus CD24 Protein, Fc Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling)

453.47€ - 1995.26€

Specifica

Peso molecolare 29.3 kDa
Sorgente Biotinylated Cynomolgus CD24, Fc Tag, primary amine labeling (CD4-C8254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 27 - Lys 54 (Accession # I7GKK1-1).
Immunogeno Thr 27 - Lys 54
Requisiti di stoccaggio -20°C
Alias gene CD24,CD24A
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17256100
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
CD4-C8254-25UG
25 μg
453.47€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17246100
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
CD4-C8254-200UG
200 μg
1995.26€
200µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

CD24 may have a pivotal role in cell differentiation of different cell types. Signaling could be triggered by the binding of a lectin-like ligand to the CD24 carbohydrates, and transduced by the release of second messengers derived from the GPI-anchor. Modulates B-cell activation responses. Promotes AG-dependent proliferation of B-cells, and prevents their terminal differentiation into antibody-forming cells. In association with SIGLEC10 may be involved in the selective suppression of the immune response to danger-associated molecular patterns (DAMPs) such as HMGB1, HSP70 and HSP90. Plays a role in the control of autoimmunity.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 29.3 kDa. The protein migrates as 45-55 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Specifica

Specifica

29.3 kDa
Thr 27 - Lys 54
CD24,CD24A
UltraLys
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE.
Biotinylated Cynomolgus CD24, Fc Tag, primary amine labeling (CD4-C8254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 27 - Lys 54 (Accession # I7GKK1-1).
-20°C
CD24
Cynomolgus Monkey
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications