missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biperiden Hydrochloride, LoGiCal

Codice prodotto. 30462767
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30462767

Marca: LoGiCal LGCFOR0288.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Biperiden hydrochloride
CAS 1235-82-1
Nomi componenti o analita Biperiden hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H29 N O . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Biperiden hydrochloride, (1RS)-1-[(1RS,2SR,4RS)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton hydrochloride, Akinophyl, Biperidene hydrochloride, NSC 170950, NSC 84989, Tasmolin, 1-Piperidinepropanol, alpha-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-alpha-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha-5-norbornen-2-yl-alpha-phenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Piperidinepropanol, alpha-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-alpha-phenyl-, hydrochloride (9CI), alpha-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H/t17-,18+,20+,21+;/m1./s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.O[C@](CCN1CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4
IUPAC Name (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 347.92
Quantità 10 mg
Peso formulazione 347.2016 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt