missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biperiden hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16476106
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16476106

Marca: Medchem Express HY13204

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.

Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.

Specifica

Materiale o nome chimico Biperiden hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1235-82-1
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H30ClNO
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinonimo KL 373 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (57.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1CC2C=CC1C2)(CCN3CCCCC3)C4=CC=CC=C4.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 347.92
Peso formulazione 347.92
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato