Learn More
Biphenyl-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11459922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459922 5 g 5g
11469922 25 g 25g
11479922 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459922 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12049.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. he reaction of 2?-substituted biphenyl-2-carboxylic acids (where the 2?-substituent is H, CO2H, NO2, Cl, OMe, or CO2Me) with lead tetra-acetate in refluxing benzene solution, under a nitrogen atmosphere, affords 3,4-benzocoumarin as a major organic product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate. he reaction of 2′-substituted biphenyl-2-carboxylic acids (where the 2′-substituent is H, CO2H, NO2, Cl, OMe, or CO2Me) with lead tetra-acetate in refluxing benzene solution, under a nitrogen atmosphere, affords 3,4-benzocoumarin as a major organic product.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947-84-2
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.221
Numero MDL MFCD00002463
InChI Key ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC Name 2-phenylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Biphenyl-2-carboxylic acid
Punto di fusione 110°C to 114°C
Punti di ebollizione 343°C to 344°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 974075
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biphenyl-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phenylbenzoic acid