Learn More
Biphenyl-4-carbonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11491698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491698 10 g 10g
11401708 50 g 50g
11411708 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491698 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13956.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Biphenyl-4-carbonyl chloride was used in the preparation of a novel thiourea compound, N-(6-methyl pyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamide. It was also used in the preparation of 5-CF3-oxazole analog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluoromethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Biphenyl-4-carbonyl chloride was used in the preparation of a novel thiourea compound, N-(6-methyl pyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamide. It was also used in the preparation of 5-CF3-oxazole analog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluoromethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionic acid.
Solubility
Hydrolysis in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agent, bases, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14002-51-8
Formula molecolare C13H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Numero MDL MFCD00000692
InChI Key JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
IUPAC Name 4-phenylbenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Biphenyl-4-carbonyl chloride
Punto di fusione 110°C to 115°C
Punti di ebollizione 160°C (2 mmHg)
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Beilstein 472842
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolysis in water.
Peso formulazione 216.67
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biphenyl-4-carbonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-carbonyl chloride