Learn More
Biphenyl-4-carboxaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11399419
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità unitSize
11399419 5 g 5g
11452528 25 g 25g
11462528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11399419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15839.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3218-36-8
Formula molecolare C13H10O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Numero MDL MFCD00006947
InChI Key ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
PubChem CID 76689
IUPAC Name 4-phenylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico Biphenyl-4-carboxaldehyde
Punto di fusione 57°C to 61°C
Densità 1.107
Punti di ebollizione 184°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 172°C (341°F)
Quantità 5 g
Beilstein 606693
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 182.22
Percent Purity ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.