Learn More
Biphenyl-4-carboxaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11462528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462528 100 g 100g
11399419 5 g 5g
11452528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462528 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15839.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3218-36-8
Formula molecolare C13H10O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Numero MDL MFCD00006947
InChI Key ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
PubChem CID 76689
IUPAC Name 4-phenylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Biphenyl-4-carboxaldehyde
Punto di fusione 57°C to 61°C
Densità 1.107
Punti di ebollizione 184°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 172°C (341°F)
Quantità 100 g
Beilstein 606693
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 182.22
Percent Purity ≥98%