Learn More
Biphenyl, 99%
Codice prodotto. 10469010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10469010 250 g Plastic bottle 250g
10224180 1 kg Plastic bottle 1kg
10686744 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10469010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106252500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-52-4
Formula molecolare C12H10
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00003054
InChI Key ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
IUPAC Name 1,1'-biphenyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Biphenyl
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 255.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5C6H5
Quantità 250 g
Beilstein 05, 578
Indice di Merck 15, 3344
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.