Learn More
Biphenyl, 99%
Codice prodotto. 11453983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453983 1000 g 1000g
11463983 250 g 250g
11473983 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11453983 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10265.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
Biphenyl used in combination with Li metal for the generation of activated Ca metal. It is also used as important starting material for the production of polychlorinated biphenyls. It is also an intermediate for the production of a host of other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Biphenyl used in combination with Li metal for the generation of activated Ca metal. It is also used as important starting material for the production of polychlorinated biphenyls. It is also an intermediate for the production of a host of other organic compounds
Solubility
Soluble in alcohol and ether
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store away from strong oxidizing agents. keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-52-4
Formula molecolare C12H10
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00003054
InChI Key ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
IUPAC Name 1,1'-biphenyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Biphenyl
Punto di fusione 69°C to 72°C
Densità 0.99
Punti di ebollizione 254°C to 255°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Odore Pleasant
Quantità 1000 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1634058
Indice di Merck 14,3314
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Biphenyl