Learn More
Biphenyl, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315696 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315696 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC10630000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Biphenyl
CAS 92-52-4
Nomi componenti o analita Biphenyl
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C12 H10
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1,1'-biphenyl
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 154.0783 g/mol