Learn More
Biphenyl, Mikromol™
Descrizione
Biphenyl
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Biphenyl |
| CAS | 92-52-4 |
| Nomi componenti o analita | Biphenyl |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H10 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 1,1'-biphenyl |
| Vedi altri risultati |