Learn More
Biphenylene, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10712491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712491 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10381474 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10712491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 279742500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 259-79-0 | Molecular Formula: C12H8 | Molecular Weight: 152.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 259-79-0
Formula molecolare C12H8
Molecular Weight (g/mol) 152.2
Numero MDL MFCD00001110
InChI Key IFVTZJHWGZSXFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylene, cyclobutadibenzene, dibenzocyclobutadiene, 1,1'-biphenylene, unii-0z64i7d5m2, 8ci 9ci, biphenylen, biphenylene, biphenylene, 99+%, pubchem9106
PubChem CID 9214
ChEBI CHEBI:33079
IUPAC Name biphenylene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C23
Specifica
Materiale o nome chimico Biphenylene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 109°C to 112°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 05, 298
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9.60mg/l (calc). Other solubilities: organic solvents general
Peso formulazione 152.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biphenylene
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.