Learn More
Biphenylindanone A, TRC
Codice prodotto. 30346654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346654 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346654 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB39791010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Biphenylindanone A
CAS 866823-73-6
Formula molecolare C30H30O4
Quantità 10 mg
Sinonimo 3'-[[(2-Cyclopentyl-2,3-dihydro-6,7-dimethyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]methyl]-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, Biphenyl indanone A, MRLSD 230
InChI Formula InChI=1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33)
SMILES Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)c4ccc(cc4)C(=O)O)C5CCCC5
IUPAC Name 4-[3-[(2-cyclopentyl-6,7-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl)oxymethyl]phenyl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 454.56
Peso formulazione 454.2144