Learn More
BirA Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18621849 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18621849 100 μg 100µL
18648657 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18621849 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299832100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
BirA Polyclonal antibody specifically detects BirA in E. coli samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene BirA
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:5000-1:10000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene Bifunctional protein birA, Bio R, BioR, Biotin [acetyl CoA carboxylase] synthetase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant E. coli BirA (Uniprot#: P06709; Met1-Lys321).
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Epitope Tags
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 948469
Target Species E. coli
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG